4'-Hydroxydiclofenac, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALH3661-1VLEA
41880
CZK
SIALH3661-1VL
4'-Hydroxydiclofenac, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxydiclofenac
Vzorec:
C₁₄H₁₁Cl₂NO₃ MW: 312,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD01671980 CAS číslo: 64118-84-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |