4-Methoxyphenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL322393-25GEA
8380
CZK
SIAL322393-25G
SIAL322393-5G
4-Methoxyphenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenyl chloroformate
Vzorec:
C₇H₄BrClO₂ MW: 186,5924 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013258 CAS číslo: 7693-41-6 UN: 3277 ADR: 6.1,II |