Tisk…
4-Fluorophenyl chloroformate 98%
Nebezpečí
ACRO308320050EA 3980 CZK
ACRO308320050 ACRO308320010
4-Fluorophenyl chloroformate 98%
4-Fluorophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,5569 g/mol
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013257
CAS číslo: 38377-38-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4923 to 1.4943 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %