Tisk…
trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15527.06EA 11350 CZK
A15527.06 A15527.03 A15527.14 A15527.MD
trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Vzorec: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064237
CAS číslo: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN: 3261
ADR: 8,II