Tisk…
3-Aminopropionitrile fumarate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA3134-10GEA 0 CZK
SIALA3134-10G SIALA3134-5G SIALA3134-25G
3-Aminopropionitrile fumarate, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropionitrile fumarate
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26
MDL Number: MFCD00013142
CAS číslo: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7