4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL723614-5GEA
12100
CZK
SIAL723614-5G
SIAL723614-1G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₂₄H₂₆BNO₂ MW: 371,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD13195770 CAS číslo: 267221-88-5 |