[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL555134-1GEA
0
CZK
SIAL555134-1G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride, Sigma-Aldrich®
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride
Vzorec:
C₃₄H₂₈Cl₂CoFeP₂ MW: 684,23 |
MDL Number:
MFCD03427161 CAS číslo: 67292-36-8 |