Tisk…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL470554-1GEA 0 CZK
SIAL470554-1G SIAL470554-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride, Sigma-Aldrich®
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride
Vzorec: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MW: 683,98 g/mol
MDL Number: MFCD00270284
CAS číslo: 67292-34-6