Tisk…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL697230-5GEA 0 CZK
SIAL697230-5G SIAL697230-1G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd
MW: 731,70 g/mol
MDL Number: MFCD00015757
CAS číslo: 72287-26-4
EINECS: 460-040-3