Aniline-[ring-¹³C₆] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL485497-250MGEA
22390
CZK
SIAL485497-250MG
Aniline-[ring-¹³C₆] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Aniline-[ring-¹³C₆]
Vzorec:
C₆H₇N |
MDL Number:
MFCD00143617 CAS číslo: 100849-37-4 UN: 1547 ADR: 6.1,II |