2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL405639-50GEA
0
CZK
SIAL405639-50G
2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
Vzorec:
C₁₅H₂₁NO₂S |
MDL Number:
MFCD00083014 CAS číslo: 71868-10-5 EINECS: 400-600-6 |