Tisk…
Carbamazepine
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10968500EA 1490 CZK
EHERC10968500
Carbamazepine
Carbamazepine
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
MDL Number: MFCD00005073
CAS číslo: 298-46-4
EINECS: 206-062-7