Tisk…
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO200010050EA 1440 CZK
ACRO200010050 ACRO200010250
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21
Bod varu: 171…173 °C (27mbar)
Bod tání: 54…58 °C
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006415
CAS číslo: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %