Tisk…
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL83275-5GEA 0 CZK
SIAL83275-5G SIAL83275-25G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
MDL Number: MFCD00006415
CAS číslo: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II