Tisk…
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26051.MDEA 7000 CZK
H26051.MD
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862536
CAS číslo: 128562-25-4