Tisk…
Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
PROOCILCLM-309-0.5EA 16460 CZK
PROOCILCLM-309-0.5 PROOCIL-CLM-309-1
Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Toluene[methyl-¹³C]
Vzorec: C₆H₅CH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084093
CAS číslo: 6933-23-9
UN: 1294
ADR: 3,II