(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Nebezpečí
|
ABCRAB212318.0025EA
0
CZK
ABCRAB212318.0025
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Vzorec:
C₄H₁₀N₂Si MW: 114,22 Hustota: 0,718 Bod vzplanutí: –23 °C (–10 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053946 CAS číslo: 18107-18-1 UN: 3383 ADR: 6.1,I |