Tisk…
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A15861.14EA 824 CZK
A15861.14 A15861.36 A15861.22
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Vzorec: C₆H₈O₆
MW: 176,12
Bod tání: 174 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135622
CAS číslo: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3