D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL851450-100G-AEA
2470
CZK
SIAL851450-100G-A
SIAL851450-1KG-A
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Vzorec:
C₆H₈O₆ MW: 176,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00135622 CAS číslo: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |