Tisk…
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO204570250EA 2330 CZK
ACRO204570250 ACRO204571000
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Vzorec: C₆H₁₀O₇·1H₂O
MW: 234,14 g/mol (216,14 anhy)
Bod tání: 134…140 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151051
CAS číslo: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6.7 to 8.7 % (K.F.)
Specific optical rotation +20° to +22° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Specific optical rotation after 2 h
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %