Tisk…
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
L13985.14EA 2490 CZK
L13985.14 L13985.06
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Vzorec: C₆H₁₀O₇·1H₂O
MW: 234,14 g/mol (216,14 anhy)
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12966022
CAS číslo: 207300-70-7
EINECS: 239-065-7