D-Glucoronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L14350.06EA
1390
CZK
L14350.06
L14350.14
D-Glucoronic acid ≥98%
D-Glucoronic acid
Vzorec:
C₆H₁₀O₇ MW: 194,139 g/mol Bod tání: ∼ 158 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077778 CAS číslo: 6556-12-3 EINECS: 229-486-4 |