Tisk…
D-Glucoronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALG5269-10GEA 0 CZK
SIALG5269-10G SIALG5269-100G SIALG5269-50G SIALG5269-25G SIALG5269-10MG
D-Glucoronic acid, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₇
MW: 194,139 g/mol
MDL Number: MFCD00166981
CAS číslo: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4