Tisk…
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
19368.04EA 1040 CZK
19368.04 ABCRAB204073.0002 19368.09 19368.18
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Vzorec: C₂H₆BrCuS
MW: 205,58
Bod tání: 124…129 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043295
CAS číslo: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5
UN: 3335
ADR: 9,III