Hesperidin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
J62126.14EA
1540
CZK
J62126.14
J62126.22
Hesperidin 95%
Hesperidin
Acts as an antioxidant
Vzorec:
C₂₈H₃₄O₁₅ MW: 610,56 g/mol Bod tání: 250…255 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00075663 CAS číslo: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |