N(α)-Boc-D-histidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08810.03EA
2750
CZK
L08810.03
L08810.MD
N(α)-Boc-D-histidine ≥98%
N(α)-Boc-D-histidine
Vzorec:
C₁₁H₁₇N₃O₄ MW: 255,3 g/mol Bod tání: ∼ 197 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037851 CAS číslo: 50654-94-9 |