Tisk…
N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22042.06EA 2060 CZK
B22042.06 B22042.03
N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
N(α)-Boc-L-histidine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
Bod tání: ∼ 198 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065576
CAS číslo: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9