N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L09114.06EA
4190
CZK
L09114.06
L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidine
Vzorec:
C₁₄H₁₅N₃O₄ MW: 289,3 g/mol Bod tání: ∼ 165 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065960 CAS číslo: 14997-58-1 EINECS: 239-084-0 |