Tisk…
D-(-)-Luciferin potassium salt
Dodavatel: Biotium
10101.EA 2760 CZK
10101. 10101-1 10101-2
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Vzorec: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MW: 318,41 g/mol
MDL Number: MFCD00044928
CAS číslo: 115144-35-9