Tisk…
D-(-)-Luciferin potassium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL50227-1MGEA 0 CZK
SIAL50227-1MG
D-(-)-Luciferin potassium salt, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Luciferin potassium salt
Vzorec: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MW: 318,41 g/mol
MDL Number: MFCD00044928
CAS číslo: 115144-35-9