Tisk…
D(-)-Luciferin sodium salt ≥98.5%
Dodavatel: PanReac AppliChem
A1006.0010EA 2940 CZK
A1006.0010
D(-)-Luciferin sodium salt ≥98.5%
D(-)-Luciferin sodium salt
Vzorec: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
MW: 302,30 g/mol
MDL Number: MFCD00044938
CAS číslo: 103404-75-7