Tisk…
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
MOLE25302670-25MGEA 0 CZK
MOLE25302670-25MG
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
MW: 320,32 g/mol
MDL Number: MFCD11865368
CAS číslo: 103404-75-7