Lansoprazole
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13627-5EA
12290
CZK
CAYM13627-5
CAYM13627-10
CAYM13627-1
CAYM13627-500
Lansoprazole
Lansoprazole
Vzorec:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S MW: 369,36 g/mol |
MDL Number:
MFCD00866873 CAS číslo: 103577-45-3 |