Tisk…
N-Methylisatoic anhydride tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24099.22EA 2680 CZK
B24099.22
N-Methylisatoic anhydride tech. 90%, technická kvalita
N-Methylisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Bod tání: ∼ 160 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006815
CAS číslo: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8