2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO184750250EA
2310
CZK
ACRO184750250
ACRO184751000
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Vzorec:
C₇H₄O₄S MW: 184,17 g/mol Bod varu: 184…186 °C (18 mmHg) Bod tání: 116…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005879 CAS číslo: 81-08-3 EINECS: 201-322-6 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | ≥94 % |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water) |