Tisk…
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Dodavatel: US Biological
USBIE3452EA 6660 CZK
USBIE3452
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Vzorec: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
MDL Number: MFCD00166988
CAS číslo: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II