Tisk…
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL223859-5GEA 2760 CZK
SIAL223859-5G
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
MDL Number: MFCD00011966
CAS číslo: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3