Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO302130050EA
4230
CZK
ACRO302130050
ACRO302130250
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate 97%
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Vzorec:
C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂ MW: 466,2 g/mol Bod tání: >100 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00077412 CAS číslo: 132705-51-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥100 °C |
HPLC | ≥96.0 % |