Tisk…
Theophylline-7-acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL88310-100GEA 0 CZK
SIAL88310-100G
Theophylline-7-acetic acid, Sigma-Aldrich®
Theophylline-7-acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
MDL Number: MFCD00022832
CAS číslo: 652-37-9
EINECS: 211-490-2