Tisk…
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO421900250EA 2180 CZK
ACRO421900250
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 96%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Vzorec: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29
Bod tání: 111…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082627
CAS číslo: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 117 °C
HPLC ≥95 %