Tisk…
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
MOLE69351493-5GEA 0 CZK
MOLE69351493-5G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Vzorec: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
MDL Number: MFCD00082627
CAS číslo: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8