Tisk…
Chlorfenapyr, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
37913-100MG-REA 0 CZK
37913-100MG-R
Chlorfenapyr, Supelco®
Chlorfenapyr
Vzorec: C₁₅H₁₁BrClF₃N₂O
MDL Number: MFCD01631152
CAS číslo: 122453-73-0