(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H26957.03EA
2240
CZK
H26957.03
H26957.06
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 Bod tání: 122…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093383 CAS číslo: 216854-23-8 |