Tisk…
4-(Boc-amino)piperidine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H28517.06EA 5600 CZK
H28517.06 H28517.03 H28517.14
4-(Boc-amino)piperidine 96%
4-(Boc-amino)piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798171
CAS číslo: 73874-95-0
EINECS: 616-026-6