4-(Boc-amino)piperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL540935-25GEA
0
CZK
SIAL540935-25G
SIAL540935-5G
SIAL540935-1G
4-(Boc-amino)piperidine, Sigma-Aldrich®
4-(Boc-amino)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00798171 CAS číslo: 73874-95-0 |