4-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL640042-1GEA
2690
CZK
SIAL640042-1G
SIAL640042-5G
4-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-boc-piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD01076201 CAS číslo: 87120-72-7 |