Tisk…
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥97%
H52576.03EA 1960 CZK
H52576.03
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
MDL Number: MFCD02259411
CAS číslo: 147539-41-1