Tisk…
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL687367-1GEA 4990 CZK
SIAL687367-1G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
MDL Number: MFCD04115307
CAS číslo: 143900-44-1