4-(Bromomethyl)benzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL449385-5GEA
5890
CZK
SIAL449385-5G
4-(Bromomethyl)benzophenone, Sigma-Aldrich®
4-(Bromomethyl)benzophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₁BrO MW: 275,1405 g/mol |
MDL Number:
MFCD00092076 CAS číslo: 32752-54-8 EINECS: 251-197-7 |