Tisk…
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALH38608-5GEA 0 CZK
SIALH38608-5G
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00002379
CAS číslo: 1470-57-1
EINECS: 216-002-1